Esta buscando: Juntas
42  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Ensure a tight seal in your sanitary fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Ensure a tight seal.
Proveedor: VWR International
Descripción: Smart Gasket lets you take samples or readings from a sanitary line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Greater particulate capacity for higher particulate flow.
Proveedor: VWR International
Descripción: Ensure a better process seal with outstanding chemical resistance.
Proveedor: VWR International
Descripción: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Create a secure connection with your Masterflex® Smart Gasket® sanitary gaskets.
Proveedor: VWR International
Descripción: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Protect your pump, valves and other components in fluid line.
Proveedor: VWR International
Descripción: Simple accessories to protect your delicate pressure gauge.
Proveedor: VWR International
Descripción: The benefits of PTFE and 316L stainless steel in one gasket!
Numero del catalogo: (MFLX30544-20)
Proveedor: VWR International
Descripción: Easily sample fluid in critical high-purity system.
Numero del catalogo: (89496-565)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Heat Resistant Films are improved films for classic thermal cycling applications.
Numero del catalogo: (470166-590)
Proveedor: VWR International
Descripción: This 96-well septa sealing mat is a cost-effective alternative and is compatible with the ABI 3100.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom