Esta buscando: Carritos
13  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (97005-272)
Proveedor: VWR International
Descripción: These durable utility carts feature a unitized, electronically welded stainless steel angled leg design.
Numero del catalogo: (61161-316)
Proveedor: VWR International
Descripción: Lightweight platform cart ideal for moving chemicals, carboys, computer paper, filing boxes, and scientific equipment.
Numero del catalogo: (82006-862)
Proveedor: LABCONCO CORPORATION MX
Descripción: El marco está construido de acero tubular cuadrado de 2.5 cm (1") calibre 18 soldado con recubrimiento de resina epóxica de color blanco glaciar, resi...
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (82006-852)
Proveedor: Labconco
Descripción: For the safe transport of glassware and chemical containers
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (82006-860)
Proveedor: Labconco
Descripción: Cart features two removable stainless steel pans with an open side for moving equipment from countertop to cart
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (470106-894)
Proveedor: H. WILSON COMPANY
Descripción: This versatile all-steel utility cart is fully adjustable from 26" to 42" high at 2" increments and features 3 UL/CSA-approved electrical outlets.
Numero del catalogo: (470107-834)
Proveedor: H. WILSON COMPANY
Descripción: Constructed from an engineered thermoplastic resin, these durable laboratory carts will not chip, warp, crack, rust or peel.
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: The Rubbermaid Commercial Utility Cart with Lipped Shelf is perfect for transporting materials, supplies, and heavy loads in almost any environment.
Numero del catalogo: (470006-160)
Proveedor: H. WILSON COMPANY
Descripción: This Tuffy Utility A/V Cart (2-Shelf Putty Legs) is made of recycled molded plastic shelves that will not chip, warp, scratch, rust or peel.
Numero del catalogo: (19758-487)
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: Rubbermaid® Commercial Utility Cart will not rust, dent, chip or peel.
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: Perfect for transporting materials, supplies, and heavy loads in almost any environment.
Numero del catalogo: (14217-828)
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: For audio/video, filing, food service.
Numero del catalogo: (10158-568)
Proveedor: ESSENDANT LLC FKA LAGASSE
Descripción: This versatile utility cart has three lipped shelves and a zippered yellow vinyl bag for collecting refuse or launderable items.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom