Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • GSA Contract (3) UL Listed (5) CSA Certified (5)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "balanzas-de-precision"
https://mx.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/65/18374065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
(IVA no incluido) 
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"11"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR International
Descripción:   VWR® Collection A-Series Balances provide repeatable and precise weighing with advanced technological features.
Proveedor:  VWR International
Descripción:   VWR* B2 Series Precision Balance, Capacity: 10000g, readability: 0.1g, Touch-Display, B2-Series combine advanced weighing features with intuitive operation, Multiple weigh modes, Forced compensation weighing technology
Proveedor:  VWR International
Descripción:   Entry-level balances designed for basic weighing needs.
Numero del catalogo: (10205-030)
Proveedor:  VWR International
Descripción:   VWR® B-Series Balances combine advanced weighing with intuitive operation.
Últimas unidades - Disponibilidad limitada
Proveedor:  METTLER-TOLEDO, INC./EQUIPMENT
Descripción:   XS precision balances are designed for uncompromising efficiency in laboratory and industrial environments.
Proveedor:  METTLER-TOLEDO, INC./EQUIPMENT
Descripción:   TLE Series Precision balances offer effortless cleaning, comfortable daily use, and environmental friendliness. They are the perfect solution for c...
Proveedor:  METTLER-TOLEDO,INC/ACCESSORIES
Descripción:   METTLER TOLEDO ME-TE balances are reliable balances for every lab that combine essential weighing functions with ease of use to deliver accurate re...
Proveedor:  METTLER-TOLEDO,INC/ACCESSORIES
Descripción:   The NewClassic MS series top-loading, high-capacity balances offer quality in an economical package.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 11
  1  2  Siguiente
Nuestra imagen ha cambiado, sin embargo las características que usted necesita se mantienen!
Conozca más OK
Nuestra imagen ha cambiado, sin embargo las características que usted necesita se mantienen!
  1. Nuevo índice de la -A a la Z: Un nuevo listado alfabético de todas las categorías de productos para encontrar rápidamente el producto que usted necesite.
  2. Nueva ubicación - Búsqueda por Aplicación: Una lista concisa de disciplinas o aplicaciones que le brindan soluciones completas a través de proveedores diferenciados, promociones, productos y literature.
  3. Nuevo menú- Más: aquí es donde encontrará promociones, literatura, información de contacto y más.
  4. Nueva ubicación: Registrarse- y -Mi cuenta- ahora están ubicados juntos en la parte superior de la pantalla con un nuevo aspect.
  5. Nueva ubicación: Ingreso de Pedidos- y -Carrito de Compras- ahora para su comodidad se encuentran ubicados juntos.
  6. Nuevo: Mis Pedidos- en el menú desplegable -Mi cuenta-, proporciona acceso a los pedidos realizados recientemente con toda la información que necesita: certificados, SDS y facturas.