Esta buscando: Microcentrífugas
12  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: These compact microcentrifuges are ideal for DNA, RNA, and temperature-sensitive samples.
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (76447-106)
Proveedor: VWR International
Descripción: Quickly spins down droplets in PCR plates maximizing PCR yield.
Numero del catalogo: (75838-336)
Proveedor: VWR International
Descripción: The compact, affordable VWR® High Speed Microcentrifuge is capable of high speed performance up to 15500 rpm/16100×g.
Numero del catalogo: (76269-064)
Proveedor: VWR International
Descripción: The VWR® Mini Centrifuge is designed for quick spin-downs of microcentrifuge tubes and PCR strips and tubes.
Numero del catalogo: (10144-214)
Proveedor: VWR International
Descripción: Spins at 2500 rpm/ 850xg, to quickly spin down droplets and condensation in PCR plates.
Numero del catalogo: (10199-452)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Bring increased efficiency and user comfort to your lab with mySPIN™ 6 and 12 mini centrifuges.
Numero del catalogo: (89239-124)
Proveedor: EPPENDORF BIO TOOLS
Descripción: Labs demanding high sample throughput will benefit from the 5427R, featuring a double-row 48-place rotor to increase efficiency and improve running ti...
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (76163-552)
Proveedor: Corning
Descripción: The Corning® LSE™ mini microcentrifuge is a personal bench top instrument that operates at a fixed speed of 6000 min⁻¹ (2000×g) and was designed for q...
Proveedor: EPPENDORF BIO TOOLS
Descripción: Microcentrifuges are compact and easy to use, yet powerful enough to enable each workstation to be equipped with a “personal” centrifuge for a wide ra...
Product available on GSA Advantage®
Proveedor: EPPENDORF BIO TOOLS
Descripción: The unique cross-over microcentrifuges 5430 and 5430 R combine the features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versat...
Numero del catalogo: (470337-862)
Proveedor: HEATHROW SCIENTIFIC SE
Descripción: This mini-microcentrifuge has all the features you need to spin down your samples.
Numero del catalogo: (97058-928)
Proveedor: EPPENDORF BIO TOOLS
Descripción: Ultra-compact, 18-place microcentrifuges are quiet and user-friendly
cUL Listed CSA Certified UL Listed
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom