Esta buscando: Calentadores
59  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (470148-840)
Proveedor: VWR International
Descripción: Ideal for Jobs Requiring a Small, Intense Flame
Numero del catalogo: (470149-470)
Proveedor: VWR International
Descripción: Efficient and Durable for General Lab Use.
Numero del catalogo: (470148-968)
Proveedor: VWR International
Descripción: Tip Resistant.
Proveedor: VWR International
Descripción: Designed with a flame stabilizer to provide a steady flame for general laboratory needs.
Proveedor: VWR International
Descripción: Precise Flame Control.
Proveedor: VWR International
Descripción: Precise Flame Control.
Numero del catalogo: (470149-024)
Proveedor: VWR International
Descripción: High temperature burner
Numero del catalogo: (10153-312)
Proveedor: VWR International
Descripción: Rugged, compact hotplates with an ergonomic design are ideal for educational labs and can heat up to 1000 mL of water.
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (89038-538)
Proveedor: VWR International
Descripción: Burners are ideal for separate control of flame temperature and height.
Numero del catalogo: (76447-036)
Proveedor: VWR International
Descripción: Advanced hotplates are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic, and industrial applications. With temperature ra...
Sustainable Packaging
Numero del catalogo: (76549-914)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® hotplates with temperature control up to 400 °C.
Numero del catalogo: (12620-978)
Proveedor: VWR International
Descripción: The economical Dylatherm™ hot plate features a large 16.5 cm (61/2”) diameter cast aluminum top plate that provides an even heat...
Proveedor: VWR International
Descripción: These standard Bunsen burners are practical and economical.
Proveedor: VWR International
Descripción: Meker-type high-temperature burners are for use where steady high temperatures are required.
Numero del catalogo: (89038-528)
Proveedor: VWR International
Descripción: Burner features a die-cast alloy base, an 11 mm (7/16") O.D
Numero del catalogo: (89038-526)
Proveedor: VWR International
Descripción: Micro burner with flame stabilizer provides an intense small flame suitable for micro procedures and analyses.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom