Esta buscando: Mecheros de gas
27  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Designed with a flame stabilizer to provide a steady flame for general laboratory needs.
Proveedor: VWR International
Descripción: Precise Flame Control.
Proveedor: VWR International
Descripción: Precise Flame Control.
Numero del catalogo: (470149-024)
Proveedor: VWR International
Descripción: High temperature burner
Numero del catalogo: (89038-538)
Proveedor: VWR International
Descripción: Burners are ideal for separate control of flame temperature and height.
Numero del catalogo: (470149-470)
Proveedor: VWR International
Descripción: Efficient and Durable for General Lab Use.
Numero del catalogo: (470148-840)
Proveedor: VWR International
Descripción: Ideal for Jobs Requiring a Small, Intense Flame
Numero del catalogo: (89038-526)
Proveedor: VWR International
Descripción: Micro burner with flame stabilizer provides an intense small flame suitable for micro procedures and analyses.
Numero del catalogo: (470148-920)
Proveedor: VWR International
Descripción: It provides a broad, flat flame and fits mixing tubes with 1/2" outer diameter without stabilizer or 11/16...
Proveedor: VWR International
Descripción: These standard Bunsen burners are practical and economical.
Proveedor: VWR International
Descripción: Meker-type high-temperature burners are for use where steady high temperatures are required.
Numero del catalogo: (89038-528)
Proveedor: VWR International
Descripción: Burner features a die-cast alloy base, an 11 mm (7/16") O.D
Numero del catalogo: (62866-127)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Safely light Bunsen burners, gas stoves, propane or oxy-acetylene torches.
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: The next generation in laboratory burners. NextGen Bunsen Burners are designed to be the safest on the market.
Numero del catalogo: (470205-738)
Proveedor: FULLER G C MFG CO SE
Descripción: The universal round lighter is capable of lighting any flammable gas. The lighter features a very long lifespan and provides the lowest cost per ignit...
Proveedor: UNITED SCIENTIFIC SUPPLIES
Descripción: Use for lghting gas burners.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom