Esta buscando: Capas calefactoras
7  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: GLAS-COL
Descripción: Glas-Col® offers TM series mantles and PowrTrol power control (see 33797-414 series) together in a special package
CSA Certified Small Business Enterprise
Proveedor: GLAS-COL
Descripción: Spherical flask mantle covers only the flask’s bottom half, so contents are fully visible
CSA Certified Small Business Enterprise
Proveedor: GLAS-COL
Descripción: Estas mantillas de estilo hemisférico cubren sólo la mitad inferior del matraz, permitiendo una visión completa de los contenidos
Small Business Enterprise
Proveedor: GLAS-COL APPARATUS CO SE
Descripción: Designed to Operate Below Red Heat at Maximum Input Voltage.
Numero del catalogo: (89076-076)
Proveedor: ACE GLASS, INC.
Descripción: This resin and reaction flask mantle is designed mainly for use with pressure reactors, although it will fit many other cylindrical reaction flasks as...
CSA Certified Product available on GSA Advantage® Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (33750-039)
Proveedor: ANTYLIA SCIENTIFIC
Descripción: Thermal insulating cartridge provides maximum heat transfer.
Numero del catalogo: (33750-389)
Proveedor: ANTYLIA SCIENTIFIC
Descripción: Provides powerful stirring speeds up to 520 rpm and heating up to 450 °C.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom