Esta buscando: Incubadoras refrigeradas
5  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89511-416)
Proveedor: VWR International
Descripción: Save space with a VWR® personal low temperature incubator ideal for small sample work.
CSA Certified Product available on GSA Advantage®
Proveedor: CARON PRODUCTS & SERVICES, INC. MX
Descripción: Caron’s Refrigerated Incubators precisely and tightly control temperature conditions from 5 °C to 70 °C with optional operation down to 0 °C, making ...
Energy Efficient CSA Certified Product available on GSA Advantage® Small Business Enterprise
Proveedor: BINDER GMBH MX
Descripción: Versatile refrigerated incubators for microorganisms: The KB series refrigerated incubator controls temperature ranges of –5 to 100 °C. With a compreh...
Numero del catalogo: (10031-394)
Proveedor: BINDER INC MX
Descripción: The KT refrigerated incubators with Peltier technology combine outstanding performance with environmental friendliness and provide sample protection.
Product available on GSA Advantage® UL Listed
Proveedor: PHC CORPORATION OF NORTH AMERICA MX
Descripción: The PHCbi MIR series offers accurate temperature control and uniformity over a wide temperature range, making it suitable for various applications.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom