Esta buscando: Hornos
7  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (30610-099)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Compact benchtop muffle furnaces feature advanced electronic control
CSA Certified
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Versatile and economical Barnstead/Thermolyne furnaces are specifically designed for ashing organic and inorganic samples, determining volatile and su...
CSA Certified UL Listed
Numero del catalogo: (30604-160)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Small, reliable furnaces meet the specific needs of schools, as well as chemical and industrial laboratories
Product available on GSA Advantage® UL Listed
Numero del catalogo: (30604-203)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Furnaces are designed for continuous operation to 1200°C maximum and feature an integral controller in a single space-saving cabinet.
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (30631-230)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Economical, versatile furnaces have heavy-duty firebrick insulation surrounding the chamber opening for added durability
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Ideal for annealing glass, determining volatiles, ashing pulp and paper samples, and for catalyst research
CSA Certified
Numero del catalogo: (74570-024)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Descripción: Furnaces for fusions, brazing, enameling, drying precipitates, and volatile solids analysis.
CSA Certified
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom