Esta buscando: Hornos de vacío
5  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: The 12.5 L unit features a top-mounted independent evacuation and venting vacuum fittings.
CSA Certified Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (97027-664)
Proveedor: VWR International
Descripción: This vacuum oven is built with a stainless steel chamber for exceptional durability.
Numero del catalogo: (52348-350)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Vacuum ovens are designed for drying, curing, outgassing, aging, process control, and other applications which require elevated temperatures in reduce...
Product available on GSA Advantage®
Numero del catalogo: (52433-125)
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción: Achieve maximum temperatures of 220 °C (428 °F) with Thermo Scientific™ Vacuum Ovens, while benefiting from two control configurations and display opt...
Numero del catalogo: (89409-494)
Proveedor: SHELDON MANUFACTURING CO
Descripción: This unit is durably constructed with seamless welds and strong bracing
Small Business Enterprise
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom