Esta buscando: Tamices
10  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Los tamices de ensayo de acero inoxidable de 203,2 mm (8") de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de tamizado donde se requiere un ta...
Proveedor: VWR International
Descripción: Los tamices de ensayo con estructura de latón de 203,2 mm (8") y malla de acero inoxidable de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de ...
Proveedor: VWR International
Descripción: Los tamices de ensayo de latón de 203,2 mm (8") de VWR son resistentes e ideales para aplicaciones de tamizado donde se requiere un tamaño medio ...
Numero del catalogo: (57333-965)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: This micro sieve set consists of a stack of four interchangeable screen holding sections, a catch pan, a cover, and four screen retaining rings.
Proveedor: W.S. Tyler
Descripción: Los tamices de altura completa están 5.08 cm (2") por encima de la tela de alambr e de latón
Proveedor: ADVANTECH MANUFACTURING
Descripción: These 3" diameter "see-through" acrylic framed sieves are made of stainless steel wire cloth and specifically designed to be used with the Sonic Sifte...
Small Business Enterprise
Proveedor: W.S. Tyler
Descripción: Full height sieves are 5.08cm (2") high above stainless steel wire cloth
Proveedor: W.S. Tyler
Descripción: These test sieves are available with stainless or brass frame and stainless cloth.
Numero del catalogo: (470014-728)
Proveedor: SCIENCE INTERACTIVE GROUP
Descripción: Ideal for soil and general particle sifting, this sifter’s 2mm aperture (2000 micron) corresponds to sieve size 10. The high-quality, durable wood fra...
Numero del catalogo: (57332-077)
Proveedor: W.S. Tyler
Descripción: Overall Height - Full: 25/8"; Half: 15/8"
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom