Esta buscando: Esterilizadores
10  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: Three convenient options for benchtop sterilization.
Numero del catalogo: (80094-500)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR® Micro Incinerator is designed to sterilize metal inoculating loops and needles without using an open flame; eliminating aerosoling of microorgani...
Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (470230-606)
Proveedor: VWR International
Descripción: Quick Benchtop Sterilization.
Proveedor: WISCONSIN ALUMINUM FOUNDRY
Descripción: Pressure-cooker type sterilizer with metal-to-metal seal, eliminating rubber gaskets.
Proveedor: CROWN STEAM
Descripción: The sterilizing cycle is fully automatic with time, temperature and venting controlled by the digital microprocessor controller. The sterilizing tempe...
Numero del catalogo: (89423-406)
Proveedor: Heidolph NA, LLC
Descripción: These products cover a wide range of applications for laboratories in research institutes, universities, pharmaceutical, food, chemical, and biotechno...
Proveedor: INOTECH BIOSCIENCE, LLC
Descripción: For safe, convenient, dry heat sterilization of small instruments
Numero del catalogo: (470330-526)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: This cabinet quickly and safely sanitizes goggles for the entire classroom.
Proveedor: CROWN STEAM
Descripción: Sterilizing cycle is fully automatic, time-controlled and model STM-E has built-in temperature control which provides 250 °F (121 °C). Model STM-EL fe...
Numero del catalogo: (75846-584)
Proveedor: LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE MX
Descripción: This sterilizer offers fully automatic sterilization from start to finish with high-pressure steam sterilization and drying steps.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom