Esta buscando: Agitadores de varillas
7  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (89412-494)
Proveedor: IKA WORKS, INC. MX
Descripción: Universal laboratory stirrer designed with a removable wireless controller (WiCo) and a digital TFT display.
Numero del catalogo: (89412-486)
Proveedor: IKA WORKS, INC. MX
Descripción: Universal laboratory stirrer designed for simple stirring tasks for quantities up to 25L (H₂O)
Numero del catalogo: (89412-490)
Proveedor: IKA WORKS, INC. MX
Descripción: Universally used strong laboratory stirrer for quantities up to 40L (H₂O)
Numero del catalogo: (97001-136)
Proveedor: CAFRAMO LIMITED
Descripción: The Reversing Digital stirrer maximizes productivity, fits into any area of the laboratory including a fume hood or enclosed workstation, and provides...
Numero del catalogo: (89412-518)
Proveedor: IKA WORKS
Descripción: High speed laboratory stirrer designed for intensive stirring tasks for quantities up to 20L (H₂O)
Proveedor: CAFRAMO LIMITED
Descripción: Designed for continuous, high viscosity mixing
CSA Certified
Numero del catalogo: (77776-540)
Proveedor: CAFRAMO LIMITED
Descripción: This Compact Digital Overhead Stirrer maximizes productivity, fits into any area of the laboratory including a fume hood or enclosed workstation, and ...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom