Esta buscando: Turbidímetros
7  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (76152-030)
Proveedor: VWR International
Descripción: Autoranging from 0 to 1000 NTUs, the meter generates an accurate turbidity reading in seconds.
Numero del catalogo: (89500-678)
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: The Hach 2100Q Portable Turbidimeter offers unsurpassed ease of use and accuracy in turbidity measurement.
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: The TL23 series benchtop turbidimeters for a wide range of turbidity applications feature the trusted technology of Hach’s legacy benchtop turbidimete...
Numero del catalogo: (97049-281)
Proveedor: REACTIVOS Y EQUIP SA DE CV MX
Descripción: The 2100Q Portable Turbidimeter offers unsurpassed ease of use and accuracy in turbidity measurement.
Proveedor: LA MOTTE CHEMICAL PROD CO SE
Descripción: Ratiometric design in innovative, waterproof, handheld meters.
Numero del catalogo: (470220-790)
Proveedor: EISCO SCIENTIFIC LLC
Descripción: Hands-on field sampling tool.
Proveedor: SCIENCE INTERACTIVE GROUP
Descripción: Estimate stream quality as it relates to solids in the water.
This Turbidity Tube is made from 1-3/4" (4.4 cm) clear poly
...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom