Esta buscando: Viscosímetros
8  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (10806-242)
Proveedor: VWR International
Descripción: VWR®One-Piece Zahn Cup-Style Viscometers are constructed of corrosion-resistant, ASTM (899-94) Series 400 Stainless Steel.
Numero del catalogo: (66044-007)
Proveedor: VWR International
Descripción: For determination of relative viscosities by measuring time of flow of a definite volume of fluid through a standard capillary.
Numero del catalogo: (89061-570)
Proveedor: ACE GLASS, INC.
Descripción: For use in obtaining kinematic viscosities
Product available on GSA Advantage® Small Business Enterprise
Numero del catalogo: (52946-628)
Proveedor: DWK LIFE SCIENCES S. DE R.L. DE MX
Descripción: For obtaining kinematic viscosities of transparent liquids (ASTM Method of Test D445)
Proveedor: CANNON INSTRUMENT CO
Descripción: The Cannon-Fenske Routine Viscometer measures kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104
Numero del catalogo: (23270-004)
Proveedor: C S C SCIENTIFIC CO
Descripción: Determines consistency of almost any viscous substance by measuring the distance a material flows under its own weight during a given time interval
Small Business Enterprise
Proveedor: CANNON INSTRUMENT CO
Descripción: The Cannon-Fenske Routine Viscometer measures kinematic viscosity of transparent Newtonian liquids according to ASTM D445 and ISO 3104
Numero del catalogo: (52946-010)
Proveedor: Q GLASS II LLC
Descripción: These reverse flow type viscometers permit measurement of dark liquids whose meniscus cannot be seen at the timing marks when using a Cannon-Fenske ro...
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom