Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Categoría de producto
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Purificación de agua
https://mx.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/17/18990017.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
(IVA no incluido) 
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"9"
  Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  ELGA
Descripción:   The PURELAB flex range is designed to deliver accuracy, flexibility and ease-of-use. The award winning system provides perfect water purity for analyt...
Proveedor:  ELGA
Descripción:   The PURELAB Ultra is the intelligent Type I+ ultrapure water purification system for your most critical applications
Proveedor:  THERMO SCIENTFIC(ASHEVILLE)LLC
Descripción:   Cartridges feature all polypropylene construction and are designed to fit certain NANOpure®, E-pure™, B-pure™, PCS, Bantam holder, or cooling loop sys...
Proveedor:  THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción:   The Barnstead Pacific RO water purification systems provides up to 240L/day of Type 3 (Reverse Osmosis) water from tap water
Proveedor:  THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción:   The Barnstead Smart2Pure water purification systems provides up to 72L/day of Type 1, ultrapure (18.2 megohm) water or Type 2 (10-15 megohm) water fro...
Proveedor:  THERMO SCIENTFIC(ASHEVILLE)LLC
Descripción:   These water purification systems are designed for Type I water and produce 2L per minute
Proveedor:  THERMO SCIENTFIC(ASHEVILLE)LLC
Descripción:   The Barnstead MicroPure water purification systems provides up to 15L/day of Type 1, ultrapure (18.2 megohm) water from pre-treated feed water.All Mic...
Proveedor:  THERMO FISHER SCIENTIFIC MX
Descripción:   Ultrapure polisher cartridge, sterile 0.2 um filter, pressure regulator, and ultrafilter, 120-240v, 50/60hz.
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 9
  1  2  Siguiente