Estos son los monos más limpios y duraderos disponibles en la gama de productos de protección de VWR. Fabricados con un tejido microporoso especialmente formulado y transpirable, estas prendas se distinguen por su excepcional confort y su capacidad superior de protección mediante barrera.
- Barrera superior para líquidos y partículas
- Nivel más bajo de desprendimiento de partículas
- Resistencia a salpicaduras de productos químicos débiles
- Transpirable para garantizar la comodidad para el usuario
- Tejido suave, muy cómodo con máxima resistencia al desgarro
- Opción de costuras selladas disponible
Los monos de trabajo proporcionan una barrera de protección desechable frente a líquidos, sustancias biológicas, partículas y salpicaduras de productos químicos débiles.
Los monos de trabajo se prueban y fabrican de manera rigurosa en un centro con certificación ISO bajo estrictos controles en los procesos para garantizar que todas las prendas cumplen las normas de calidad más rigurosas, y se comporten según las especificaciones. El control por lotes y la validación se realiza en un laboratorio de pruebas independiente.
Todos los monos de trabajo tienen mangas, cremallera frontal y puños, tobillos y espalda elásticos. También están disponibles con o sin capucha elástica. Las prendas equipadas con botas tienen una suela antideslizante de larga duración. Las costuras dobladas vienen de serie en todos los monos de trabajo a menos que se indique lo contrario (también están disponibles con costuras selladas).
Un alto índice de transmisión de vapor mantiene al usuario cómodo, incluso durante un uso prolongado. Resulta apropiado para aplicaciones industriales, farmacéuticas, de procesamiento de alimentos, construcción y ciertas aplicaciones de limpieza medioambiental.