Garrafas de HDPE de VWR® con tapones versátiles
Proveedor: VWR
VWR®
152-3111 152-2211-VWR 152-1111 152-3121-VWR 152-3211 152-5221 152-7121 152-1211 152-2111 152-3221 152-5121 152-0111-VWR
89170-774EA 4672.39 MXN
89170-774 89217-552 89170-764 89170-776 89170-766 89170-778 89170-768 89170-780 89199-164 89170-770 89170-772 89170-762
Garrafas de HDPE de VWR® con tapones versátiles
Frascos Garrafones
Las garrafas de HDPE de VWR® están diseñadas para proporcionar al usuario un recipiente muy versátil que maximiza la eficiencia de almacenamiento y la facilidad de uso.
  • Resistentes a productos químicos
  • Estructura de HDPE
  • Asas moldeadas para levantarlas, manipularlas y verter con facilidad
La distinta forma rectangular ahorra un valioso espacio en la superficie de trabajo.
Las garrafas de HDPE de VWR® están moldeadas a partir de resina transparente de calidad FDA y USP de clase VI. Ofrecen una excelente resistencia química, lo que las hace ideales para la mayoría de las soluciones tampón y reactivos, así como polvos y sólidos. Los tapones versátiles, los adaptadores, las espigas versátiles y los grifos están hechos de polipropileno. Se recomienda un ciclo de esterilización en autoclave para los tapones versátiles, los adaptadores, los grifos y las espigas versátiles de 20 minutos a 15 psi y 121 °C (250 °F).
Hecho en Estados Unidos.
Las asas grandes en la parte superior del recipiente y las asas moldeadas en la base proporcionan un agarre completo y seguro para levantarlas, transportarlas y verter con facilidad. Los modelos especificados están disponibles con un cuello ancho de 120 mm, lo que permite que el usuario llegue hasta el fondo de la garrafa para facilitar la limpieza. Los tapones versátiles de polipropileno herméticos ofrecen lo último en flexibilidad de conexión. Los tapones abiertos (se venden por separado) son compatibles con los adaptadores intercambiables, que ofrecen una amplia variedad de conexiones, incluidas espigas de manguera moldeadas y espigas de manguera de conexión rápida. Todas las garrafas tienen su material y volumen claramente impresos en el exterior, así como grandes marcas de graduación métrica fáciles de leer certificadas con un ±5 % de precisión.