Magnesio sulfato, anhidro, grado reactivo
Proveedor: VWR
Synonyms: Sulfato de magnesio
VWRV0338-500G
97061-438CS 20667.48 MXN
97061-438
Magnesio sulfato, anhidro, grado reactivo
Magnesio sulfato
Formula: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Mezcla Pt: 1127 °C
Densidad: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
Núm. CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Moisture 0.2 %
Purity 98 %