di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% ACS
Proveedor: VWR
Synonyms: Hidrogenoortofosfato de disodioSodio fosfato disódico
VWRV0404-12KG VWRV0404-1KG VWRV0404-2.5KG VWRV0404-500G VWRV0404-50KG
97061-588CS 14569.08 MXN
97061-588 97061-584 97061-586 97061-590 97061-582
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro ≥99.0% ACS
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Mezcla Pt: 250 °C
Densidad: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride 0.002%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insolubles = 0.01%
Iron = 0.002%
Loss on Drying @105°C = 0.2%
pH (5%, Water) @25°C 8.7 - 9.3
Purity = 99%
Sulfate = 0.005%