2-Mercaptoetanol ≥99% grado biotecnología
Proveedor: VWR
|
Peligro
|
Synonyms:
1,1,2,2-tetradeuterio-1-deuteriooxy-2-deuteriosulfanylethane
, β-Mercaptoethanol
, β-Hydroxyethanethiol
VWRV0482-250ML
VWRV0482-100ML
97064-588CS
23468.68
MXN
97064-588
97064-590
2-Mercaptoetanol ≥99% grado biotecnología
2-Mercaptoetanol
Formula:
HSCH₂CH₂OH MW: 78.14 g/mol Boiling Pt: 157.2 °C Mezcla Pt: –100 deg °C Densidad: 1.12 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 68 °C Storage Temperature: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004890 Núm. CAS: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
Resultados test especificaciones
DNase | none detected |
Protease | none |
Purity |
|
RNase | none detected |
Water |