Calcio cloruro dihidrato 99-105% ACS
Proveedor: VWR
Atención
VWRV0556-500G VWRV0556-1KG VWRV0556-2.5KG VWRV0556-12KG
97061-904CS 11647.94 MXN
97061-904 10799-442 97061-900 97061-902
Calcio cloruro dihidrato 99-105% ACS
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Boiling Pt: 1600 °C (1013 hPa)
Mezcla Pt: 176 °C
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium 0.005%
Assay 99% - 105%
Barium = 0.005%
Heavy Metals (as Pb) = 0.0005%
Insolubles = 0.01%
Iron = 0.001%
Magnesium = 0.005%
Oxidizers (as NO3) = 0.003%
pH (5%, Water) @25°C 4.5 - 8.5
Potassium = 0.01%
Sodium = 0.02%
Strontium = 0.1%
Sulfate = 0.01%