Ácido bórico ACS
Proveedor: VWR
Peligro
VWRV0588-500G VWRV0588-5KG VWRV0588-2.5KG VWRV0588-1KG
97061-974CS 3890.78 MXN
97061-974 97061-980 97061-976 97061-978
Ácido bórico ACS
Ácido bórico
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays, and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula: B(OH)₃
MW: 61.83 g/mol
Boiling Pt: 185 °C (1013 hPa)
Mezcla Pt: 160 °C
Densidad: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00011337
Núm. CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
IR: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://mx.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Calcium 0.005%
Chloride = 0.001%
Heavy Metals (as Pb) = 0.001%
Insolubles (Methanol) = 0.005%
Iron = 0.001%
Nonvolatiles (Methanol) = 0.05%
Phosphate = 0.001%
Purity = 99.5%
Sulfate = 0.01%