VWR® Trypsin

Proveedor: Avantor
VWR®
0785-5G
97062-368EA 7371.2 MXN
97062-368
VWR® Trypsin
Enzimas
Trypsin, USP Grade

  • EINECS: 232-650-8
  • GHS Symbol 1: GHS08
  • GHS Symbol 2: GHS07
  • MDL: MFCD00082094
Order Now

Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR