Guanidinio cloruro, grado técnico low ash residue after ignition
Proveedor: VWR
|
Atención
|
VWRVE424-25KG
VWRVE424-5KG
VWRVE424-500G
97062-750EA
3992.37
MXN
77394-790
97062-750
97062-748
Guanidinio cloruro, grado técnico low ash residue after ignition
Guanidinio cloruro
Denaturant that does not contain anti-caking agent.
Formula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl MW: 95.53 g/mol Mezcla Pt: 185 °C Densidad: 1.354 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013026 Núm. CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
Resultados test especificaciones
Ammonium Chloride |
|
Ash |
|
Moisture (KF) |
|
Purity |
|