D(+)-Rafinosa pentahidrato, grado ultrapuro
Proveedor: VWR
VWRVJ392-500G VWRVJ392-100G
97064-166CS 84450.64 MXN
97064-166 97064-168
D(+)-Rafinosa pentahidrato, grado ultrapuro
D(+)-Rafinosa pentahidrato
Formula: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
MW: 594.52 g/mol
Mezcla Pt: 78 °C
Densidad: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambiente
MDL Number: MFCD00071590
Núm. CAS: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279