Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Nalgene® Filter Membranes, Thermo Scientific
Proveedor: NALGE NUNC INTERNATIONAL MX
Nalgene®
DS0210-4020 DS0215-4020 DS0215-4045 DS0210-4045
28160-648CS 7121.39 MXN InStock
28160-482 28160-568 28160-648 28160-484
Nalgene® Filter Membranes, Thermo Scientific
Filtros Filtros de membranas
Filter membranes are ideal for use in particulate and microbial analysis.
The cellulose acetate membranes have an excellent chemical resistance to alcohol and oil and are able to be used in short-term contact with methyl ethyl ketone. They are suited for liquid scintillation studies and can be cleared for direct observation using paraffin or almond oil.
The celluose nitrate membranes feature superior recovery of microorganisms and are useful for sterility testing as well as food and beverage testing.
The nylon membranes have extremely low levels of extractables and require no wetting agent. They are useful for aqueous and organic solvent filtrations, sterilizing buffers and culture media, and use with HPLC solvents.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.