Montura de nylon ultraligera con almohadillas nasales blandas de PVC.
- Las patillas con trinquete se fijan para obtener un ajuste personalizado
- Monturas de nailon ultraligeras y almohadillas nasales de PVC blando para evitar el deslizamiento
- Las lentes esféricas de 8 bases proporcionan una excelente protección lateral
- El revestimiento antivaho prolonga la vida de la lente
- Proporciona un 99,9 % de protección contra la radiación UV
El estilo deportivo envolvente, diseñado para hombres y mujeres, cuenta con lentes esféricas de 8 bases que proporcionan una excelente protección lateral. Las patillas con trinquete/ajustables se fijan para obtener un ajuste personalizado. Las lentes de policarbonato resistentes a los impactos proporcionan una protección UV del 99,9 % y un recubrimiento resistente a los arañazos. También incluye un recubrimiento antivaho para prolongar la vida útil de las lentes.
Certificaciones: Cumple la norma ANSI Z87.1.