Electrodos LDO y LBOD para medidor HQd, Hach®
Proveedor: Hach
LDO10101 LDO10105 LDO10105 LDO10101 LBOD10101 LBOD10101
89174-018EA 66400 MXN
CA89174-018 89174-014 CA89174-014 89174-016 CA89174-016 89174-018
Electrodos LDO y LBOD para medidor HQd, Hach®
Electrodos Electrodos de oxígeno disuelto
La IntelliCAL LDO101 es una sonda digital luminiscente de oxígeno disuelto (LDO). La LDO101 es ideal para medir el oxígeno disuelto en aguas residuales, agua potable y aplicaciones generales de calidad del agua.
LDO IntelliCAL de Hach es un revolucionario avance en la medición del oxígeno disuelto, eliminando las numerosas preocupaciones de fiabilidad y mantenimiento inherentes a las tecnologías de medición de DO más antiguas.
IntelliCAL LBOD101 es la encarnación más reciente de la tecnología patentada de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) de Hach. La LBOD101 es una sonda digital luminiscente de oxígeno disuelto (LDO) con un sistema integrado de agitación reemplazable. La sonda IntelliCAL LBOD101 no tiene membranas que puedan ensuciarse o tengan que reemplazarse, ni solución de electrolitos que deba reponerse, y cuenta con calibración rápida y confiable de 2 puntos que se estabiliza rápidamente.
La sonda LDO IntelliCAL no tiene membranas que deban limpiarse o reemplazarse, no hay solución de electrolitos que deba reponerse y tiene una frecuencia de calibración reducida. Las sondas alertan al usuario cuando es necesario calibrarlas de nuevo y eliminan todas las conjeturas, proporcionando los resultados más confiables y precisos con cada medición.
Certificaciones: .CE..