Medidor portátil HQd, Hach®
Proveedor: Hach
8505100 8505200 8506000 HQ11D53000000 8507500 8505300 8506300
89174-070EA 76293.97 MXN
89174-070 89174-072 89174-050 89174-082 89174-074 89174-000 89174-058
Medidor portátil HQd, Hach®
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Aligere su carga con un medidor flexible para medir parámetros críticos de calidad del agua sin cargar con varios instrumentos. El medidor tiene una opción de entrada sencilla o doble para la medición flexible de pH, conductividad, oxígeno disuelto, BOD, ORP, amoníaco, amonio, fluoruro, cloruro, sodio y temperatura – cualquier sonda inteligente IntelliCAL. Una intuitiva interfaz de usuario permite una operación sencilla y las alertas de estabilización junto con el bloqueo de medición visual garantizan resultados exactos.
Las sondas inteligentes IntelliCAL almacenan todas las calibraciones, mientras que el historial de calibraciones permite un cambio de sondas rápido y fácil sin volver a calibrar
El duradero medidor portátil y las sondas resistentes opcionales están diseñados para soportar años de uso exigente portátil y de campo.
Las rutinas estándar guiadas de calibración y verificación reducen adicionalmente los errores de calibración. El sistema inteligente HQd registra automáticamente números de serie, datos actuales de calibración, Id. de usuario, Id. de muestra, hora y fecha en el registro de datos para la completa trazabilidad GLP.