Medidor de sobremesa HQd, Hach
Proveedor: Hach
HQ430D HQ411D 8507000 8506050 8507600 HQ430D HQ440D HQ440D HQ411D
89174-012EA 104900 MXN
CA11028-132 89174-008 89174-060 89174-062 89174-010 89174-012 10146-096 CA11028-128 CA89174-012
Medidor de sobremesa HQd, Hach
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Diseñado para expertos en calidad del agua, el medidor de sobremesa HQd de Hach es un medidor de laboratorio avanzado que aumenta la precisión y exactitud de las mediciones.
  • Para análisis de calidad del agua
  • Medidor de laboratorio avanzado
  • Interfaz de usuario intuitiva
Los medidores HQd se conectan con sondas inteligentes que reconocen automáticamente el parámetro de prueba, el historial de calibraciones y los valores del método para minimizar el número de errores y el tiempo de preparación
Todos los medidores de sobremesa HQd ofrecen una interfaz de usuario intuitiva para un funcionamiento sencillo y unos resultados exactos, al tiempo que las rutinas de patrones de comprobación y de calibración guiadas reducen los errores de calibración. Todas las calibraciones se almacenan en las sondas inteligentes IntelliCAL y el historial de calibraciones permite un cambio rápido y sencillo de las sondas sin necesidad de volver a calibrar. Las alertas de estabilización y el bloqueo de medición visual constituyen una garantía adicional de que puede confiar en la precisión de los resultados.
La pantalla ultrabrillante frontal de gran tamaño ofrece resultados fáciles de leer para una mayor productividad. Los puertos USB internos simplifican la transferencia de datos, la conexión de dispositivos periféricos, las actualizaciones del software y la conexión a teclados e impresoras de ordenadores.
El medidor de sobremesa avanzado está diseñado para soportar años de uso continuado en el laboratorio.
Certificaciones: CE. WEEE.
Información para pedidos: El medidor de sobremesa HQ440d dispone de dos puertos de conexión de electrodos. Todos los demás medidores de sobremesa HQd tienen un puerto de conexión de electrodo.