Electrodos de pH para medidor HQd, Hach®
Proveedor: Hach
PHC10101 PHC10105 PHC28101 PHC10101 PHC28101 PHC10105 PHC30101 PHC30101
89174-020EA 17800 MXN
89174-020 CA89174-020 89174-022 89174-024 CA89174-022 89174-026 CA89174-026 CA11028-180
Electrodos de pH para medidor HQd, Hach®
Electrodos Electrodos pH
Las sondas digitales IntelliCAL vienen calibradas de fábrica y listas para hacer pruebas al sacarlas de la caja
La sonda IntelliCAL PHC es una sonda digital, de pH de combinación, con una referencia de doble junta y sensor de temperatura integrado.
Las sondas digitales IntelliCAL alertan al usuario cuando es necesario calibrarlas de nuevo, pero no es necesaria la recalibración y la reintroducción de ajustes de medición cuando se mueven las sondas entre medidores, haciéndolas ideales para un entorno multiusuario con varios medidores HQd de laboratorio y portátiles. Las sondas digitales IntelliCAL proporcionan adicionalmente la máxima trazabilidad en historial de mediciones, almacenando el sello de fecha y hora de cada medición, operador e identificación de la muestra, historial de calibración, parámetro y número de serie de la sonda. No es necesario hacer conjeturas para proporcionar los resultados más confiables y precisos en cada medición.
Certificaciones: .CE.WEEE.