Electrodos de conductividad para medidor HQd, Hach®
Proveedor: Hach
CDC40105 CDC40101 CDC40101 CDC40105
89174-028EA 27000 MXN
CA89174-028 89174-030 CA89174-030 89174-028
Electrodos de conductividad para medidor HQd, Hach®
Electrodos Sensores de conductividad
La IntelliCAL CDC401 es una sonda de conductividad digital, de grafito, con 4 polos
Las sondas digitales IntelliCAL proporcionan la máxima trazabilidad en historial de mediciones, almacenando el sello de fecha y hora de cada medición, operador e identificación de la muestra, historial de calibración, parámetro y número de serie de la sonda. Las sondas digitales IntelliCAL alertan al usuario cuando es necesario calibrarlas de nuevo, pero las sondas se pueden mover entre medidores sin necesidad de volver a calibrar o volver a introducir los ajustes de medición, haciéndolas ideales para un entorno multiusuario.
La sonda está disponible en versión estándar o resistente. La CDC401 es ideal para medir la conductividad eléctrica, salinidad, resistividad o sólidos totales disueltos (TDS) en aguas residuales, agua potable o en aplicaciones generales de calidad del agua.
Certificaciones: .CE.WEEE.