Esta buscando: Esponjas
9  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR International
Descripción: These fine-pore natural color cellulose sponges hold about 25 times their own weight in water.
Proveedor: VWR International
Descripción: A range of sponges, made with cleanroom materials, are designed for cleaning small parts, equipment, and other items in production or the lab.
Numero del catalogo: (68400-071)
Proveedor: MICRONOVA MFG INC
Descripción: Cleanroom sponges to meet every demand from isolators and laminar flow benches to equipment interiors and laboratory applications. Choose from a range...
Minority or Woman-Owned Business Enterprise Small Business Enterprise
Proveedor: CONTEC, INC. MX
Descripción: The VertiKlean® Sponge is a disposable cleanroom sponge that features high sorbency polyester foam laminated to a Polynit wiping material with excelle...
Numero del catalogo: (76247-414)
Proveedor: EASY BRAID CO TE
Descripción: This sponge is exclusively designed for the electronics industry, the soaker removes oxides and excess solders.
Numero del catalogo: (470092-812)
Proveedor: SKYWILL FAR EAST INDUSTRIES
Descripción: Wrapped, 14.5×8.3×1.9 cm
Numero del catalogo: (470113-038)
Proveedor: COOK IRON STORE
Descripción: Steel wool of size 00.
Numero del catalogo: (76245-412)
Proveedor: MIDLAND PAPER & PACKAGING TE
Descripción: Antistatic foam made of polyethylene material.
Numero del catalogo: (10147-770)
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
Descripción: Remove stubborn residue on glassware with this odor-resistant, highly absorbent sponge.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom