Esta buscando: Paños de limpieza reutilizables
12  results were found
(IVA no incluido)
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Numero del catalogo: (470152-954)
Proveedor: Avantor
Descripción: Cloth, cotton and terry, 6×12" 1/pack.
Proveedor: KIMBERLY-CLARK CORP (WIPERS)
Descripción: WypAll® X60 Cloths are absorbent, lightweight, and reinforced to stay strong in light-duty cleaning tasks.
Proveedor: 2 D 2 S.A. DE C.V. MX
Descripción: Constructed of soft, absorbent cellulose fibers with a high-quality binder to increase strength for wet or dry wiping.
Clearance
Proveedor: FREUDENBERG PRODUCTOS DEL HO- MX
Descripción: PVAmicro is an innovative all-purpose cloth made from microfiber fabric impregnated with PVA.
Numero del catalogo: (76102-626)
Proveedor: CONTEC, INC. MX
Descripción: Sontara® Multipurpose Shop Towels offer strength, absorbency, and versatility with exceptional performance.
Proveedor: KIMBERLY-CLARK CORP (WIPERS)
Descripción: KIMTECH PREP® KIMTEX™ Wipers feature 100% polypropylene construction for cloth-like feel and durability.
Numero del catalogo: (89004-556)
Proveedor: KIMBERLY-CLARK CORP (WIPERS)
Descripción: Wipers absorb oil and water faster than rags or laundered towels.They maintain strength even in solvents. Long-lasting, on-the-job performance extends...
Proveedor: KIMBERLY-CLARK CORP (WIPERS)
Descripción: WypAll® X70 Cloths are durable, reusable, absorbent, and stay strong for better cleaning performance.
Numero del catalogo: (76242-734)
Proveedor: 3M ELECTRONIC SPECIALTY MARKET
Descripción: Scotch-Brite™ High Performance cloth is used in microfiber cleaning.
Numero del catalogo: (10861-302)
Proveedor: ACL STATICIDE
Descripción: Staticide® LF50 wipes are made of 45% polyester and 55% wood pulp.
Numero del catalogo: (470150-438)
Proveedor: AMERICAN FIBER & FINISHING INC
Descripción: For cleaning and drying glassware, filtering, etc.
Numero del catalogo: (470150-484)
Proveedor: AMERICAN FIBER & FINISHING INC
Descripción: 100% cotton cheesecloth especially suited for coarse filtering and separations or cleaning and drying labware.
Inquire for Price
El stock para este material es limitado pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al (+52 55) 5005-0123 o por email a miguel.sanchez@vwr.com
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente de VWR al (+52 55) 5005-0100 Opción 1.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom