Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Fast Release Pi-Pumps
Proveedor: BEL-ART PRODUCTS SE
F37904-0010 F37904-0025 F37904-0002
470153-804CS 7142.4 MXN InStock
470153-804 470153-802 470153-806
Fast Release Pi-Pumps
Pipetas Pipeteadores
Designed for Fast and Accurate One-handed Operation
  • Reduce the risk of injury from repetitive pipetting
  • Expel entire contents in one shot or smaller amounts precisely
Each pump is resistant to acids, bases, and most solvents; and it can be easily disassembled for cleaning.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.