Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Flask Brushes
Proveedor: ALLIED K & R
D131 D130 D132
470201-502EA 357.4 MXN InStock
470201-502 470146-836 470201-504
Flask Brushes
Cepillos Escobillones para material de laboratorio
White bristle and plastic handle.
  • Multiple sizes available
Recommended for volumetric and boiling flasks because of the unusally flexible, curved steel spring that enables the brush to reach all parts of the flask.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.