Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Micropipette Stand
Proveedor: HEATHROW SCIENTIFIC SE
HS206203
470019-914EA 1400 MXN InStock
470019-914
Micropipette Stand
Pipetas Microcapilares
Safe Storage for Pipettes
  • Made of clear acrylic
  • Holds up to three micropipettes vertically
  • Features a nonskid base
  • Size: 11 3/4"L x6"W x 8"H
Keep your delicate pipetting instruments safe, yet readily accessible for use when you need them.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.