Litmus Test Strips
Proveedor: Precision Laboratories
185-144V-100
470206-466PK 240 MXN
470309-332 470206-466 470206-462 470189-117
Litmus Test Strips
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
No Color Chart Necessary.
  • Pocket-sized, lightweight vial
  • 100 litmus test strips per vial