Termómetro de vidrio relleno de líquido multiuso Enviro-Safe®, H-B Instrument Company
Proveedor: Bel-Art Products, a part of SP
B60503-0000 B60502-0300 B60502-0100 B60506-0300 B60506-0000 B60506-0400 B60502-0000
89217-880EA 679.8 MXN
89217-872 89217-884 89217-890 89217-880 89217-870 89217-868 89217-886
Termómetro de vidrio relleno de líquido multiuso Enviro-Safe®, H-B Instrument Company
Termómetros Analogue Thermometers
Respetuosos con el medio ambiente, los termómetros certificados por EnviroKleen™ cuentan con un líquido Enviro-Safe® ecológico, no tóxico y biodegradable para contrastar con el vidrio de fondo blanco sin plomo.
  • Cumplen con normativas de compra de productos "ecológicos" gubernamentales, industriales y de instituciones educativas
  • Son idóneos para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, sector lácteo, fábricas de cerveza y destilerías.
  • Fabricado y probado por nuestro equipo de calidad de EE. UU.
  • Número de serie individual
Incluyen un certificado de precisión y trazabilidad multilingüe (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Certificaciones: Trazable a NIST.