Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
VWR® PCR Plates
Proveedor: VWR International
3401-00-231AV
82006-650CS 16244.8 MXN InStock
82006-650
VWR® PCR Plates
Microplacas Placas PCR
VWR PCR plates are designed to fit most popular thermocyclers.
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable
  • Alphanumeric grid
Each well holds 0.1 mL in a low profile format that fits more precisely with newer thermocycling engines
lncludes printed alpha-numeric grid. Thin wall low-profile design fits most popular Thermo-cyclers.
Extra thin walls ensure proper heat distribution. Certified to be free of Endotoxin, Oleamide, DNA and Nuclease (RNase/DNase).
Certificaciones: ISO 9001, CE IVD
Información para pedidos: Packed 10 tubes per box. 10 boxes per case.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.