Medidores de sobremesa de VWR®
Proveedor: VWR
ELECVPHB3DK2 89231-698 89231-662 89231-664 89231-696 89231-678 ELECVPHB
89231-696EA 25844.64 MXN
75838-262 89231-696 89231-662 89231-698 89231-664 89231-678 75801-070
Medidores de sobremesa de VWR®
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Especialmente diseñados para su uso en el laboratorio, estos robustos y duraderos medidores de sobremesa son lo suficientemente versátiles para adaptarse a todas sus únicas necesidades de pruebas.
  • Funcionamiento y mantenimiento sencillos
  • Mediciones coherentemente precisas y fiables
  • Configurables para las necesidades únicas de cada usuario
  • Garantía limitada de tres años de VWR
  • Disponibles con certificado de calibración trazable según NIST conforme a ISO/IEC 17025
Estos medidores son fáciles de manejar y ofrecen una interfaz de usuario intuitiva que permite una fácil configuración y su uso desde el primer día
Medidores de pH calibrados y kits con certificación de calibración acreditado ISO/IEC de Troemner con trazabilidad según NIST. El certificado de calibración acreditado ISO/IEC 17025 incluye la simulación eléctrica de varios puntos de datos de prueba dentro de los rangos de funcionamiento con las incertidumbres asociadas. Troemner está acreditado por NVLAP con el código de laboratorio 105013-0 para realizar calibraciones ISO/IEC 17025.
Las indicaciones en pantalla paso a paso permiten que tanto los usuarios nuevos como los experimentados puedan usar el medidor fácil y eficazmente, lo que se traduce en unas mediciones uniformemente precisas.
Certificaciones: Los medidores de sobremesa sympHony™ de VWR® cumplen con las especificaciones de IP54 en materia de protección frente a agua y cuentan con marcado CE y cETLus.
Información para pedidos: El soporte no se incluye con los kits. Cada medidor de sobremesa se puede configurar para adaptarse a sus necesidades gracias a una gran variedad de electrodos opcionales, soportes con agitadores y accesorios disponibles.