Medidores portátiles de VWR®
Proveedor: VWR
ELECVPHH3OK 89231-680 ELECVPHH ELECVPHHDK 89231-690 ELECVPHH3O ELECVPHHD 89231-666 ELECVPHHC ELECVPHH3DK ELECVPHH3D ELECVPHHK
89231-680EA 19039.58 MXN
89231-680 75801-066 75838-244 75801-062 75838-246 75801-060 75838-248 89231-666 75801-058 89231-690 75838-250 75801-068
Medidores portátiles de VWR®
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Especialmente diseñados para su uso en aplicaciones de campo medioambientales y en el laboratorio, estos robustos y duraderos medidores portátiles son lo suficientemente versátiles para adaptarse a todas sus únicas necesidades de pruebas.
  • Funcionamiento y mantenimiento sencillos
  • Mediciones coherentemente precisas y fiables
  • Configurables para las necesidades únicas de cada usuario
  • Garantía limitada de tres años de VWR
  • Disponibles con certificado de calibración trazable según NIST conforme a ISO/IEC 17025
Estos medidores son fáciles de manejar y ofrecen una interfaz de usuario intuitiva que permite una fácil configuración y su uso desde el primer día
Medidores de pH calibrados y kits con certificación de calibración acreditado ISO/IEC de Troemner con trazabilidad según NIST. El certificado de calibración acreditado ISO/IEC 17025 incluye la simulación eléctrica de varios puntos de datos de prueba dentro de los rangos de funcionamiento con las incertidumbres asociadas. Troemner está acreditado por NVLAP con el código de laboratorio 105013-0 para realizar calibraciones ISO/IEC 17025.
Las indicaciones en pantalla paso a paso permiten que tanto los usuarios nuevos como los experimentados puedan usar el medidor fácil y eficazmente, lo que se traduce en unas mediciones uniformemente precisas. Cada medidor portátil es resistente al agua y se puede configurar para adaptarse a sus necesidades gracias a una gran variedad de electrodos y accesorios disponibles. Cada medidor cuenta con un único conector que se puede utilizar para comprobar varios parámetros, además de permitir la calibración automática o manual y el reconocimiento automático de tampones.
Certificaciones: Los medidores portátiles cuenta con certificación IP67 y con el marcado CE y cETLus.