Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
Upchurch Scientific® Stainless Steel Frits, IDEX Health & Science
Proveedor: IDEX HEALTH & SCIENCE LLC
C-409X C-402 A-337 A-105X A-420 C-425 A-418 A-337X C-420 A-103 A-100 C-128-31
21511-429EA 157.83 MXN InStock
21001-330 53500-776 53501-486 21001-300 53501-234 53501-342 21001-308 53501-488 53501-346 21511-428 21511-429 21001-324
Upchurch Scientific® Stainless Steel Frits, IDEX Health & Science
Filtros Filtros de precolumnas
Upchurch Scientific® Stainless Steel frits are available in several porosities: 0.5, 2, 10, and 20 µm
While all Upchurch Scientific® Stainless Steel Frits are capable of withstanding pressures >5,000 psi (>345 bar), the actual pressure holding capacity of each frit is usually dependent on the filter body in which it is placed.
Upchurch Scientific® Frit-In-A-Ferrule™ seal and filter simultaneously and can filter at any point in your system where 1/16" or 1/8" OD tubing is used in a flat-bottom 1/4-28, M6 or 5/16-24 connection. For more information and a listing of these products, search using "53501-430".
Most of these frits include either a PCTFE, ETFE or PEEK polymer sealing ring and many have the common 0.250”(0.64 cm) and 0.254"(0.64 cm) OD's, which allow them to be used in Upchurch Scientific® precolumn and inline filters. Choose frits with larger diameter faces and/or larger porosities for faster flow rates. Smaller diameter faces and/or smaller porosities are ideal for applications sensitive to extra flow path volume
Información para pedidos: The thickness dimension shown in the frit drawings represents the thickness of the frit disc, not the frit ring. Frit rings are slightly thicker to ensure a proper seal. When tightenened, into a filter holder the ring compresses to the thickness of the frit disc.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.