Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?
ESK® Sampling Kit, with Tube, Swab, & Buffered Peptone Water, Puritan Medical Products
Proveedor: PURITAN MEDICAL PRODUCTS COMP
25-83004-PDBPW 25-83010PDBBPW 25-83010-PDBPW
89221-724CS 10147.44 MXN InStock
89221-718 89221-724 89221-722
ESK® Sampling Kit, with Tube, Swab, & Buffered Peptone Water, Puritan Medical Products
Hisopos Hisopos para muestras
Easy-to-use, reliable test kits are available with Neutralizing Buffer, Buffered Peptone Water, Letheen Broth, or Butterfields Solution, in a 4mL or 10mL fill
These kits are used for the pre-enrichment of injured Salmonella species from food specimens prior to inoculation to a selective enriched medium for isolation and identificaiton.
Pre-filled with 4mL or 10mL Buffered Peptone Water. Shelf life is 18 months. Made in USA.
They come with a small polyester tip attached to a quick-turn, leak-resistant cap to ensure optimum control.
Información para pedidos: Kits are packaged 50 individually wrapped tubes per case. Bulk packaging includes 6 boxes of 50 individually wrapped tubes per box.
Order Now
Algunos números de catálogo podrían haber cambiado derivado de una estandarización global. Los productos o empaques no están afectados.
PEDIDO
INFORMACIÓN RELACIONADA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Your Price
(IVA no incluido)
Precio Por Uds.