Fluoride Standards, 1 ml = 1 mg F-, 1000 ppm F-, RICCA Chemical Company
Proveedor: RICCA Chemical Company
R3173000-500A R3173000-1A SF039060-500A R3173000-120A
RC3173-16EA 1520.53 MXN
RC3173-16 RC3173-32 RC3173-4 RCSF039060-5A
Fluoride Standards, 1 ml = 1 mg F-, 1000 ppm F-, RICCA Chemical Company
Normativas Estándares aniónicos Estándares de fluoruro
For ion chromatography.