Germanium, plasma standard solution, Specpure®, Ge 1000µg/ml, Thermo Scientific
Proveedor: Thermo Scientific
Specpure®
42242-AP 42242-AE 042242-AE 042242-AP 42242-AD 042242-AD
AA42242-ADEA 1977.26 MXN
CAAA42242-AP AA42242-AP CAAA42242-AD CAAA42242-AE AA42242-AE AA42242-AD
Germanium, plasma standard solution, Specpure®, Ge 1000µg/ml, Thermo Scientific
Normativas Estándares catiónicos Estándares de germanio
Molecular Formula: (NH4)2GeF6 in H2O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310